β-Cholestanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41513.0005
8.41513.0005EA 109 EUR InStock
8.41513.0005
β-Cholestanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
beta-Cholestanol
Formule: C₂₇H₄₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066413
Numéro CAS: 80-97-7
EINECS: 201-315-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 130...143 °C
Molar Mass 388,67 g/mol
EC number 201-315-8
Hill Formula C27H48O
HS Code 2906 13 10
Storage temperature 15...25 °C
Assay (GC, area%) ≥98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥139 °C
Melting range (upper value) ≤143 °C
Spec. rotation α²0/D (c=1 in chloroform) 22,0 - 25,0 °
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité