1-Ethynylcyclohexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41522.0100
8.41522.0100EA 59.8 EUR InStock
8.41522.0100
1-Ethynylcyclohexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Ethynylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Point d'ébullition: 180
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 0.973 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003858
Numéro CAS: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.976 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité