Benzo[b]thiophène, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41538.0010
8.41538.0010EA 54.9 EUR InStock
8.41538.0010
Benzo[b]thiophène, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophène
Formule: C₈H₆S
MW: 134,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005864
Numéro CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.13 g/l (25 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 134.19 g/mol
Boiling Point 222 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Density 1.15 g/cm3
Ignition Point 510 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité