DL-Norvaline ≥98.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: H-DL-Nva-OH, 2-Aminopentanoic acid, (±)-Norvaline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41562.0025
8.41562.0025EA 81 EUR InStock
8.41562.0025
DL-Norvaline ≥98.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
DL-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064420
Numéro CAS: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Merck Index: 12,06813
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO₄) ≥ 98.0 %
Identity (IR) passes test
Molar Mass 117.15 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité