4,4'-Anisoine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41595.0025
8.41595.0025EA 141 EUR InStock
8.41595.0025
4,4'-Anisoine pour la synthèse
4,4'-Anisoine
Formule: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008411
Numéro CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 111 - 112 °C
Molar Mass 272.3 g/mol
Synonyms 4,4'-Dimethoxybenzoin
Hill Formula C16H16O4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité