Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfure de dipropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41603.0025
8.41603.0025EA 108 EUR InStock
8.41603.0025
Sulfure de dipropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfure de dipropyle


Formule: C₆H₁₄S
MW: 118,24 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009379
Numéro CAS: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08053
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -102 °C
Molar Mass 118.23 g/mol
Boiling Point 141 - 142 °C
Vapor Pressure 8.6 hPa
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1 - 51 %(V)
Density 0.838 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité