N-Isopropylbenzylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41618.0100
8.41618.0100EA 92.3 EUR InStock
8.41618.0100
N-Isopropylbenzylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Isopropylbenzylamine
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008863
Numéro CAS: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 149.24 g/mol
Boiling Point 199 - 200 °C (1013 hPa)
Flash Point 87 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité