Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromopyridine-3-ol

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol

8.41621.0005
8.41621.0005EA 0 EUR InStock
8.41621.0005
2-Bromopyridine-3-ol
2-Bromopyridine-3-ol


Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006220
Numéro CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité