2,3-Dichloroanisole
Fournisseur: Merck
8.41655.0100
8.41655.0100EA 0 EUR InStock
8.41655.0100
2,3-Dichloroanisole
2,3-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 31…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000545
Numéro CAS: 1984-59-4
EINECS: 217-853-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité