Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Xylylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(aminomethyl)benzene, 1,4-Phenylenedimethanamine

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41656.0010
8.41656.0010EA 84.6 EUR InStock
8.41656.0010
p-Xylylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
p-Xylylenediamine


Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009821
Numéro CAS: 539-48-0
EINECS: 208-719-3
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 60 - 64 °C
Molar Mass 136.19 g/mol
Boiling Point 230 °C (13.33 hPa)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité