Chrysène, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41690.0001
8.41690.0001EA 176 EUR InStock
8.41690.0001
Chrysène, Sigma-Aldrich®
Chrysène
Formule: C₁₈H₁₂
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003698
Numéro CAS: 218-01-9
EINECS: 205-923-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b53ada7bfbe20e5c87288d6381bb2d9c07a25fc9&vid=bfe026bf022f095d2b5d65faccb9d1d2ebe00cd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 228.29 g/mol
Boiling Point 448 °C
Density 1.274 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité