4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41713.0025
8.41713.0025EA 124 EUR InStock
8.41713.0025
4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol
Formule: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007310
Numéro CAS: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 183 °C (decomposition)
Molar Mass 259.22 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité