1,9-Dibromononane
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Nonamethylene dibromide
8.41727.0010
8.41727.0010EA 0 EUR InStock
8.41727.0010
1,9-Dibromononane
1,9-Dibromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000279
Numéro CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité