1,4-Dioxanne-2,6-dione, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41741.0025
8.41741.0025EA 218 EUR InStock
8.41741.0025
1,4-Dioxanne-2,6-dione, Sigma-Aldrich®
1,4-Dioxanne-2,6-dione
Formule: C₄H₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006677
Numéro CAS: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 91 - 93 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 240 - 241 °C (1013 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité