β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: o-Nitrophenyl-β-D-galactoside, 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside, O-Nitrophenyl-Β-D-Galactopyranoside, ONPG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41747.0001
8.41747.0001EA 56.4 EUR InStock
8.41747.0001
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063255
Numéro CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 301.25 g/mol
Hill Formula C12H15NO8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité