Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Heptanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: n-Heptanethiol, n-Heptyl mercaptan, 1-Mercaptoheptane

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41753.0010
8.41753.0010EA 54.8 EUR InStock
8.41753.0010
1-Heptanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Heptanethiol


Formule: C₇H₁₆S
MW: 132,27 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43.4 °C
Densité: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004911
Numéro CAS: 1639-09-4
EINECS: 216-678-8
ONU: 3071
ADR: 6.1 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 132.26 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.5 hPa (25 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4505
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.844 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité