Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41774.0025
8.41774.0025EA 57.3 EUR InStock
8.41774.0025
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00011904
Numéro CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 196 - 197 °C decomposes
Molar Mass 197.66 g/mol
pH 1.8 - 2.5 (100 g/l, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité