3,5-Dichloroaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41790.0100
8.41790.0100EA 128 EUR InStock
8.41790.0100
3,5-Dichloroaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007774
Numéro CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.78 g/l
Melting Point 46 - 53 °C
Molar Mass 162.02 g/mol
Boiling Point 259 - 260 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 40 hPa (150 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.58 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 620 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité