3-(Diméthylamino)propiophénone chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41828.0025
8.41828.0025EA 80.6 EUR InStock
8.41828.0025
3-(Diméthylamino)propiophénone chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
3-(Diméthylamino)propiophénone chlorhydrate
Formule: C₁₁H₁₆ClNO
MW: 213,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012481
Numéro CAS: 879-72-1
EINECS: 212-909-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 155 - 156 °C
Molar Mass 213.7 g/mol
Hill Formula C11H16ClNO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité