1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41854.9999
8.41854.9999EA 0 EUR InStock
8.41854.9999
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
MW: 132,23 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008324
Numéro CAS: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 32 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 132.22 g/mol
Boiling Point 245 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.9 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité