Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthyl-2-pyrrolidone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.42196.0025
8.42196.0025EA 35.1 EUR InStock
8.42196.0025
1-Éthyl-2-pyrrolidone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Éthyl-2-pyrrolidone


Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9979 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003199
Numéro CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 113.16 g/mol
Boiling Point 97 °C (33 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (32 °C)
Flash Point 91 °C
Explosion Limit 1.3 - 7.7 %(V)
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)
pH 8.2 (100 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 250 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 2.1 mm2/s (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité