Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-(4-Methylbenzoyl)benzenecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42258.0025
8.42258.0025EA 58.5 EUR InStock
8.42258.0025
Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque, Sigma-Aldrich®
Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020287
Numéro CAS: 85-55-2
EINECS: 201-614-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 133 - 137 °C
Molar Mass 240.26 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité