Cyanoacetylurea ≥98.0% (par HPLC) pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Carbamoyl-2-cyanoacetamide, Acetamide, N-(aminocarbonyl)-2-cyano-
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43302.0025
8.43302.0025EA 36 EUR InStock
8.43302.0025
Cyanoacetylurea ≥98.0% (par HPLC) pour la synthèse
Cyanoacetylurea
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007947
Numéro CAS: 1448-98-2
EINECS: 215-906-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC, area%) ≥ 98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥ 203 °C
Melting range (upper value) ≤ 207 °C
Identity (IR) passes test
HS Code 2926 90 95
Melting Point 203...207 °C
Storage 15...25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité