Phényltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43658.0050
8.43658.0050EA 86.5 EUR InStock
8.43658.0050
Phényltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phényltriméthoxysilane
Formule: C₉H₁₄O₃Si
Densité: 1.064 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00025689
Numéro CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 233 °C
Flash Point 83 °C
Density 1.064 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité