Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propionate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Propionic acid benzyl ester, Benzyl propanoate

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.43784.0500
8.43784.0500EA 156 EUR InStock
8.43784.0500
Propionate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Propionate de benzyle


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Point d'ébullition: 222
Densité: 1.029…1.033 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027003
Numéro CAS: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 96 °C
Density 1.029 - 1.033 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C10H12O2

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..