Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Glucono-1,5-lactone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.43794.0100
8.43794.0100EA 60.8 EUR InStock
8.43794.0100
D-Glucono-1,5-lactone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lactone


Formule: C₆H₁₀O₆
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153 °C
Densité: 1.61 g/cm³ (–5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006647
Numéro CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₆H₁₀O₆
Molar Mass 178.14 g/mol
Melting Point 151 - 154 °C (decomposition)
pH value 3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 750 kg/m³
Solubility 590 g/l (25 °C) Hydrolysis
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité