Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipropyleneglycol dimethyl ether (mixture of isomers) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Dipropylene glycol dimethyl ether

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.43825.1000
8.43825.1000EA 129 EUR InStock
8.43825.1000
Dipropyleneglycol dimethyl ether (mixture of isomers) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dipropyleneglycol dimethyl ether (mixture of isomers)


Formule: C₈H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210047
Numéro CAS: 111109-77-4
EINECS: 404-640-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 526 g/l
Melting Point -80 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 0.77 - 5.57 %(V)
Density 0.904 g/cm3
pH (100 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 165 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 1.12 mm2/s (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité