1-Éthoxy-2-(2-méthoxyethoxy)éthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-Ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol ethyl methyll ether, 2,5,8-Trioxadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43827.1000
8.43827.1000EA 127 EUR InStock
8.43827.1000
1-Éthoxy-2-(2-méthoxyethoxy)éthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Éthoxy-2-(2-méthoxyethoxy)éthane
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2001 g/mol
Numéro MDL: MFCD01727263
Numéro CAS: 1002-67-1
EINECS: 213-690-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 76 g/l (25 °C)
Melting Point -72 °C
Molar Mass 148.2 g/mol
Flash Point 82 °C
Density 0.925 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité