1-Bromo-3-méthoxypropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43834.0025
8.43834.0025EA 103 EUR InStock
8.43834.0025
1-Bromo-3-méthoxypropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-méthoxypropane
Formule: C₄H₉BrO
MW: 153.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258473
Numéro CAS: 36865-41-5
ONU: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 153.02 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.6 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Density 1.35 g/cm3
pH 6 - 7 (H2O)
Hill Formula C4H9BrO
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité