Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de sélénium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.43845.0025
8.43845.0025EA 162 EUR InStock
8.43845.0025
Disulfure de sélénium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Disulfure de sélénium


Formule: S₂Se
MW: 143,09 g/mol
Point d'ébullition: –112 °C (1013 hPa)
Densité: 0.03 g/cm³ (–65 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011227
Numéro CAS: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 143.09 g/mol
Hill Formula S2Se
Chemical Formula SeS2

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité