Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Propyloxy)éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.43947.1000
8.43947.1000EA 69.8 EUR InStock
8.43947.1000
2-(Propyloxy)éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-(Propyloxy)éthanol


Formule: C₅H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072645
Numéro CAS: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
ONU: 1986
ADR: 3 (6.1),III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -75 °C
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Density 0.912 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230°C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité