Divinylbenzène (mélange d'isomères) ≥80% stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43986.1000
8.43986.1000EA 80.1 EUR InStock
8.43986.1000
Divinylbenzène (mélange d'isomères) ≥80% stabilisé, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzène (mélange d'isomères)
Formule: C₁₀H₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01778656
Numéro CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.005 g/l (25 °C)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 130.18 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 77 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.2 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 470 °C
Synonyms DVB
Hill Formula C10H10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité