Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbonate d'éthylène pour la synthèse

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.44011.1000
8.44011.1000EA 45.2 EUR InStock
8.44011.1000
Carbonate d'éthylène pour la synthèse
Carbonate d'éthylène
  • pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)


Formule: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Densité: 1.32 g/cm³ (40 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Numéro MDL: MFCD00005382
Numéro CAS: 96-49-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité