Benzyle chlorure, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (Chloromethyl)benzene, Chlorophenylmethane, α-Chlorotoluene
MQ200
8.45024.9999
8.45024.9999EA 0 EUR InStock
8.45024.9999
Benzyle chlorure, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Benzyle chlorure
Formule: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126.59 g/mol
Point d'ébullition: 179.3
Point de fusion: –41.2 °C
Densité: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000889
Numéro CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
ONU: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01131
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 58 °C (29 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 8.45024.9999
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité