Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.25 M dans l'acétonitrile, Novabiochem® solution activatrice

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.57000.4000 8.57000.1000
8.57000.4000EA 0 EUR InStock
8.57000.4000 MERC8.57000.1000
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.25 M dans l'acétonitrile, Novabiochem® solution activatrice
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)


Formule: C₃H₆N₄S
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa) (Acetonitrile)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068733
Numéro CAS: 89797-68-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité