p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
Fournisseur: Biotium
Attention
80012
80012.EA 113 EUR InStock
80012.
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
DPX is a positively charged quencher that is often used with ANTS (90010) to study membrane fusion or permeability.
  • Off-white solid soluble in water
  • Store desiccated at 4°C
Formule: C₁₈H₁₈Br₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043749
Numéro CAS: 14208-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746526d13034a255b48f8e54e2f92072eaf153e2&vid=746526d13034a255b48f8e54e2f92072eaf153e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité