Oftasccine
Fournisseur: Biotium
80013
80013.EA 122 EUR InStock
80013.
Oftasccine
Oftasccine
Formule: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Numéro MDL: MFCD00005049
Numéro CAS: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité