Hydroxystilbamidine bis(methanesulphonate) colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Attention
80014
80014.EA 387 EUR InStock
80014.
Hydroxystilbamidine bis(methanesulphonate) colorant fluorescent, pour histologie
Hydroxystilbamidine bis(methanesulphonate)
Hydroxystilbamidine (also called Fluoro-Gold™) has been used extensively as a retrograde tracer for neurons and also a histochemical stain. Fluoro-Gold™ can undergo retrograde axonal transport, it shows extensive filling of dendrites, and has a high resistance to fading.
  • Cellular localization: Fluid phase tracer
  • λEx/λEm = 361/536 nm
  • Yellow solid soluble in water
  • Store at 4°C and protect from light
Also see hydroxystilbamidine 4% in H2O (80023), which is a more convenient, ready-to-use form.
Formule: C₁₈H₂₄N₄O₇S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863083
Numéro CAS: 223769-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b7e976e027d34cff19632022fb4557a19c2c23&vid=15b7e976e027d34cff19632022fb4557a19c2c23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité