Lucifer yellow CH dilithium salt colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-hydrazinocarbonylamino-1H-benz[d,e]isoquinoline-5,8-disulphonic acid dilithium salt, LY CH lithium salt
80015
80015.EA 139 EUR InStock
80015.
Lucifer yellow CH dilithium salt colorant fluorescent, pour histologie
Lucifer yellow CH dilithium salt
Lucifer Yellow CH lithium salt (LY CH lithium salt) is a widely used polar molecular tracer for studying neuronal morphology. The fluorescent molecule contains a carbohydrazide that allow the molecule to be aldehyde-fixable.
  • λEx/λ Em = 428/536 nm
  • Yellow solid soluble in water
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₁₃H₉N₅O₉S₂Li₂
MW: 457,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006922
Numéro CAS: 67769-47-5
EINECS: 267-047-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a37d0e54e33266ea24800068e5ef261e5fd81e0&vid=4a37d0e54e33266ea24800068e5ef261e5fd81e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité