Lucifer yellow CH dipotassium salt colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Synonyms: LY CH potassium salt
80016
80016.EA 139 EUR InStock
80016.
Lucifer yellow CH dipotassium salt colorant fluorescent, pour histologie
Lucifer yellow CH dipotassium salt
Lucifer Yellow CH potassium salt (LY CH potassium salt) is a widely used polar molecular tracer for studying neuronal morphology. The fluorescent molecule contains a carbohydrazide that allow the molecule to be aldehyde-fixable.
  • λEx/λ Em = 428/536 nm
  • Yellow solid soluble in water
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₁₃H₉K₂N₅O₉S₂
MW: 521,57 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013445
Numéro CAS: 71206-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a37d0e54e33266ea24800068e5ef261e5fd81e0&vid=4a37d0e54e33266ea24800068e5ef261e5fd81e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité