RuBP-4S colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
80025
80025.EA 330 EUR InStock
80025.
RuBP-4S colorant fluorescent, pour histologie
RuBP-4S
RuBP-4S ([Ruthenium(bathophenanthroline)(bis(bathophenanthrolinedisulfonate))],disodium salt) is a luminescent ruthenium complex similar to RuBPS (80021). Two of the bathophenanthroline ligands are bis-sulfonated while the third bathophenanthroline ligand is neutral, resulting in an overall double negative charges of the ruthenium complex.
  • λEx/λ Em(H2O)= 462 (broad)/603 nm
  • Yellow solid soluble in water
  • Store at 4°C and protect from light
RuBP-4S shares the spectral properties of RuBPS and may also have similar applications.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9183bfa4aafbaea47b66f3e140039a5fffb8d047&vid=455a0b4ebd59e4569e7401578f67c69515f13df0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité