Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acétone, BAKER, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone

8003.1000EA 39.7 EUR InStock
8003.1000 8003.2500 8003.5000 8003.9025 8003.9010 8003.9200ST
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
Acétone


Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56,2
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Matter Insoluble in Water passes test
Reducing Substances passes test
Relative Density 0.790 - 0.793
Residue on Evaporation max. 50 ppm
Water (H2O) max. 3 g/l
Related Substances:
Benzene max. 2 ppm (v/v)
Methanol (CH3OH) max. 0.05 % (v/v)
Other Impurities passes test
2-Propanol (CH3CHOHCH3) max. 0.05 % (v/v)
Additional Specification(s):
Assay (by GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..