Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool isoamylique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

8010.1000EA 87.15 EUR InStock
8010.1000
Alcool isoamylique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Alcool isoamylique


Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 98 %
Acids and Esters (as Amyl Acetate) max. 0.06 %
Aldehydes passes test
Boiling Range 128 - 132 °C
Color (APHA) max. 5
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.002
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité