Sulphorhodamine G colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
80102
80102.EA 208 EUR InStock
80102.
Sulphorhodamine G colorant fluorescent, pour histologie
Sulphorhodamine G
Similar to other sulforhodamine dyes, the highly water-soluble sulforhodamine G can also be used as a polar tracer for the studies of cell morphology and neuronal cell-cell communication.
  • λEx/λ Em = 529/548 nm
  • Orange red solid soluble in water
  • Store at room temperature
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213704
Numéro CAS: 5873-16-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23c418336d48d34ec80a32e1fbb9563528ebda11&vid=23c418336d48d34ec80a32e1fbb9563528ebda11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité