N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥99.5% (par HPLC) pour spectroscopie ESR, Supelco®
Fournisseur: Merck
80126-1G
80126-1GEA 175 EUR InStock
80126-1G
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥99.5% (par HPLC) pour spectroscopie ESR, Supelco®
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
N-tert-Butyl-a-phenylnitrone was used as spin trapping agent during measurement of scavenging rate constant of carotenoid using EPR spin-trapping technique.
his reagent helps in obtaining a six-line ESR spectrum and hyperfine coupling constants, confirming the presence of carbon-based radical in uric acid and peroxynitrite, using electron spin resonance spectroscopy and liquid chromatography mass spectrometry
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008799
Numéro CAS: 3376-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ddeb102d0aa5e71f05591a4011d82271dc331ab&vid=93a791dced91fc66e5b19dab6a54e47834f966d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité