Dry heat indicator tapes, Comply™
Fournisseur: 3M MEDICAL
M1226/19
804-0226EA 56.8 EUR InStock
804-0226
Dry heat indicator tapes, Comply™
Indicateurs de stérilisation
This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
A self-adhesive, semi-creped paper with an indicator ink printed as stripes across the width of the tape. The tape is white and the ink colour is pale green prior to use.
Conditionnement: 48 rolls per box.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité