Méthanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
8046.2500EA 169 EUR InStock
8046.2500
Méthanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.8 %
Appearance clear
Carbonyl Compounds (max. 0.001% each of Acetone, Formaldehyde and Acetaldehyde) passes test
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation (in ppm) max. 5
Solubility in Water passes test
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.10 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 205 nm max. 1.00
at 210 nm max. 0.80
at 220 nm max. 0.40
at 230 nm max. 0.20
at 240 nm max. 0.10
at 260 nm max. 0.04
at 280-400 nm max. 0.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité