Organic reference standard, (-)-beta-Pinene, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
80609-1ML
80609-1MLEA 61.8 EUR InStock
80609-1ML
Organic reference standard, (-)-beta-Pinene, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
(-)-β-Pinene is a monoterpenoid, naturally found in the resins of pine trees and other conifers. It comprises of an exocyclic double bond in its structure.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c29e25fc234c1597d3c54f7c205cf6d43ee3c8d6&vid=3e00887ec1263559f88a42bb17e84cc16e5e14e7&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité