Sodium sulfite, anhydre ≥98.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
8064-20EA 0 EUR InStock
8064-20
Sodium sulfite, anhydre ≥98.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
MW: 126,04 g/mol
Point de fusion: >500 °C
Densité: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
ACS - Assay (Na₂SO₃) ≥98.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.02 %
ACS - Free Acid Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Titrable Free Base (meq/g) ≤0.03
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
Solubility Passes Test
Appearance (fine, white, free-flowing crystalline granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité