Sodium polytungstate ~85% dans l'eau pour séparation des mélanges minéraux, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Sodium polytungstate monohydrate, Sodium tungstate (meta) monohydrate, hexa-Sodium tungstate (W12) monohydrate
80656-100ML
80656-100MLEA 473 EUR InStock
80656-100ML
Sodium polytungstate ~85% dans l'eau pour séparation des mélanges minéraux, Supelco®
Sodium metatungstate monohydrate
Formule: Na₆O₃₉W₁₂·H₂O
MW: 2986.13 g/mol (2968.12 anhy)
Numéro MDL: MFCD00061466
Numéro CAS: 12141-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=293cb9e4a121317ce26fb5d0a45022a54fcb8eb3&vid=7538771669f57ab581d62e120a37671bec60544b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité